Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N13-4 Micro indsats
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Inkluderer | Med metalfjeder |
| Grundstil | Konisk |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Hætteglas |