Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N11 aluminium lukning
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium, FEP, Gummi |
| Septum | Rød gummi / FEP farveløs |
| Mængde | 100 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Crimp Cap |