Få mere at vide
N10-Trifluoroacetylpteroic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N10-Trifluoroacetylpteroic Acid |
| CAS | 37793-53-6 |
| Molekylær formel | C16H11F3N6O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl](2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic Acid, 4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl](trifluoroacetyl)amino]benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11F3N6O4/c17-16(18,19)14(29)25(9-3-1-7(2-4-9)13(27)28)6-8-5-21-11-10(22-8)12(26)24-15(20)23-11/h1-5H,6H2,(H,27,28)(H3,20,21,23,24,26) |
| SMIL | Nc1nc(O)c2nc(CN(C(=O)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2n1 |
| IUPAC navn | 4-[(2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl-(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.29 |
| Formel vægt | 408.0794 |