missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N10-Monodesmethyl Rizatriptan-d3, TRC

Artikelnummer. 30466430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466430 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5395021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N10-Monodesmethyl Rizatriptan-d3
CAS 1215678-02-6
Molekylær formel C14H14D3N5
Mængde 1 mg
Synonym N-(Methyl-d3)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine
InChI formel InChI=1S/C14H17N5/c1-15-5-4-12-7-17-14-3-2-11(6-13(12)14)8-19-10-16-9-18-19/h2-3,6-7,9-10,15,17H,4-5,8H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)CN3C=NC=N3
Molekylvægt (g/mol) 258.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.