Få mere at vide
Elma™ Lab Clean N10 koncentreret rengøringsmiddel
Beskrivelse
- pH-neutralt rengøringsmiddel
- Også et godt valg til rengøring af glas
- Test altid kompatibiliteten af Elma Lab Clean N10 med magnesiumlegeringer før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Clean N10 Cleaner |
| pH | 8.2 |
| Certificeringer/compliance | Bilag III, EF 648/2004 |
| Sammensætning | Anioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, fosfater< 5 %, polycarboxylater &l |
| Koncentration | Ultralydsenhed 2%, opvaskemaskine 1% |
| Beholdertype | Flaske |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Til dyppe- og stænkrensning af instrumenter i laboratorier og værksteder |
| Volumen (metrisk) | 10 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- elma lab clean N10 (ELC N10)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol