Få mere at vide
Elma™ Lab Clean N10 koncentreret rengøringsmiddel
Artikelnummer. 10411245
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
2,5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10411245 1 l 1 L
11872681 10 l 10 L
11862681 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10411245 missing translation for 'mfr' Elma™ missing translation for 'supplierNo' 8000075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 DKK
    179.11 DKK / 1 L
    Spare 7.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ideel til brug med laboratorieartikler fremstillet af metal, inklusive aluminium og lette legeringer, glas, keramik eller plast. Elma™ Lab Clean N10 Concentrated Cleaner fjerner skånsomt emulsioner og kalksæbeaflejringer og forhindrer deres genaflejring.
  • pH-neutralt rengøringsmiddel
  • Også et godt valg til rengøring af glas
  • Test altid kompatibiliteten af Elma Lab Clean N10 med magnesiumlegeringer før brug
Specifications
Produkttype Lab Clean N10 Cleaner
pH 8.2
Certificeringer/compliance Bilag III, EF 648/2004
Sammensætning Anioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5 til 15 %, fosfater< 5 %, polycarboxylater &l
Koncentration Ultralydsenhed 2%, opvaskemaskine 1%
Beholdertype Flaske
Indhold og opbevaring 5 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Til dyppe- og stænkrensning af instrumenter i laboratorier og værksteder
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Product Identifier
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.