Få mere at vide
N1-tert-Butoxycarbonyl 1-(3-Methoxyphenyl)hydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-tert-Butoxycarbonyl 1-(3-Methoxyphenyl)hydrazine |
| CAS | 380383-81-3 |
| Molekylær formel | C12H18N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(3-Methoxyphenyl)hydrazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14(13)9-6-5-7-10(8-9)16-4/h5-8H,13H2,1-4H3 |
| SMIL | COc1cccc(c1)N(N)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-amino-N-(3-methoxyphenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vægt | 238.1317 |