Få mere at vide
N1,O2'-Dimethyladenosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,O2'-Dimethyladenosine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 295.1281 |