missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N1-Nornicergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Demethylnicergoline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-14(13-30-22(28)16-6-17(24)11-25-9-16)8-23(29-2)18-4-3-5-19-21(18)15(10-26-19)7-20(23)27/h3-6,9-11,14,20,26H,7-8,12-13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 469.1001 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?