Få mere at vide
N1-Nornicergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Demethylnicergoline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-14(13-30-22(28)16-6-17(24)11-25-9-16)8-23(29-2)18-4-3-5-19-21(18)15(10-26-19)7-20(23)27/h3-6,9-11,14,20,26H,7-8,12-13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 469.1001 |
| Procent renhed | >95% |