Få mere at vide
N1,N8-Diacetylspermidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N1,N8-Diacetylspermidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23N3O2/c1-10(15)13-8-4-3-6-12-7-5-9-14-11(2)16/h12H,3-9H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16) |
| Formel vægt | 229.179 |
| Procent renhed | >95% |