Få mere at vide
N1,N8-diacetylspermidin-d6 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N8-Diacetylspermidine-d6 |
| CAS | 2597353-33-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H17D6N3O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[3-[[4-(Acetylamino)butyl]amino]propyl]acetamide-d6, N1,8-Diacetylspermidine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23N3O2/c1-10(15)13-8-4-3-6-12-7-5-9-14-11(2)16/h12H,3-9H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/i1D3,2D3 |
| SMIL | O=C(C([2H])([2H])[2H])NCCCCNCCCNC(C([2H])([2H])[2H])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.36 |
| Procent renhed | >95 |