Få mere at vide
N1,N4-Diphenylbenzen-1,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30372245
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30372245 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30372245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4934282.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
CAS 74-31-7
Molekylær formel C18 H16 N2
Mængde 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N1,N4-diphenyl-, 1,4-Benzenediamine, N,N'-diphenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N'-diphenyl- (8CI), N1,N4-Diphenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Bis(phenylamino)benzene, 1,4-Dianilinobenzene, 4,4'-Diphenyl-p-phenylenediamine, 4-Phenylaminodiphenylamine, AgeRite DPPD, Altofane DIP, Antage DP, Antigen P, Antigene P, Antioxidant H, DFFD, DPPD, Diafen FF, Diafen FF-T, Diphenyl-p-phenylenediamine, Ekaland DPPD, Flexamine G, JZF, N,N'-Diphenyl-1,4-benzenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine, NSC 5761, Naugard J, Nocrac DP, Nonflex H, Nonox DPPD, PPD, Permanax 18, Permanax DPPD, Stabilizer DPPD, p-Bis(phenylamino)benzene, p-Phenylaminodiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
SMIL N(c1ccccc1)c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
IUPAC navn 1-N,4-N-diphenylbenzen-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Formel vægt 260.1313