Få mere at vide
N1,N4-Di-p-tolylbenzene-1,4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N4-Di-p-tolylbenzene-1,4-diamine |
| CAS | 620-91-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H20 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N1,N4-Bis(4-methylphenyl)-1,4-benzenediamine, N,N'-Bis(4-methylphenyl)-p-phenylenediamine, N,N'-Di-p-tolyl-p-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2/c1-15-3-7-17(8-4-15)21-19-11-13-20(14-12-19)22-18-9-5-16(2)6-10-18/h3-14,21-22H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-N,4-N-bis(4-methylphenyl)benzene-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.386 |
| Vis mere |