Få mere at vide
N1,N3-Di[2-[[4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]benzene-1,3-dicarboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051222
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051222 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051222 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0383.250025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N1,N3-Di[2-[[4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]benzene-1,3-dicarboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1,N3-Di[2-([4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]benzene-1,3-dicarboxamide
CAS 2309467-38-5
Analyt- eller komponentnavne N1,N3-Di[2-([4-(2-Chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]benzene-1,3-dicarboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C48 H52 Cl2 N4 O12
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
InChI formel InChI=1S/C48H52Cl2N4O12/c1-7-65-47(59)41-35(53-27(3)37(45(57)61-5)39(41)31-16-9-11-18-33(31)49)25-63-22-20-51-43(55)29-14-13-15-30(24-29)44(56)52-21-23-64-26-36-42(48(60)66-8-2)40(32-17-10-12-19-34(32)50)38(28(4)54-36)46(58)62-6/h9-19,24,39-40,53-54H,7-8,20-23,25-26H2,1-6H3,(H,51,55)(H,52,56)
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2cccc(c2)C(=O)NCCOCC3=C(C(C(=C(C)N3)C(=O)OC)c4ccccc4Cl)C(=O)OCC)NC(=C(C1c5ccccc5Cl)C(=O)OC)C
IUPAC navn 3-O-ethyl 5-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-[2-[[3-[2-[[4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethylcarbamoyl]benzoyl]amino]ethoxymethyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 947.8521
Mængde 25 mg
Formel vægt 946.2959 g/mol