missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N1,N3-Bis(descyclohexyl) N1,N3-Bis(trans-4-Hydroxy-Cyclohexyl) Daprodustat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N3-Bis(descyclohexyl) N1,N3-Bis(trans-4-Hydroxy-Cyclohexyl) Daprodustat |
| CAS | 1846625-58-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H27N3O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GSK2391220A, 2-(6-Hydroxy-1,3-bis((1r,4R)-4-hydroxycyclohexyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamido)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N3O8/c23-12-5-1-10(2-6-12)21-17(28)15(16(27)20-9-14(25)26)18(29)22(19(21)30)11-3-7-13(24)8-4-11/h10-13,23-24,28H,1-9H2,(H,20,27)(H,25,26) |
| SMIL | O=C(O)CNC(C1=C(O)N([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C(N([C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)C1=O)=O)=O |
| IUPAC navn | 2-[[4-hydroxy-1,3-bis(4-hydroxycyclohexyl)-2,6-dioxopyrimidine-5-carbonyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.43 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?