Få mere at vide
N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide |
| CAS | 66108-95-0 |
| Molekylær formel | C19H26I3N3O9 |
| MDL nummer | MFCD00077732 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 821.14 |
| Procent renhed | 98% |