missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N1,N3-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N1,N3-dimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30343631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343631 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42991525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 63434-11-7
Molekylær formel C25 H38 N2 O4 . 2 Cl H
Mængde 25 mg
Synonym N,N'-Bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H38N2O4.2ClH/c1-26(16-12-20-8-10-22(28-3)24(18-20)30-5)14-7-15-27(2)17-13-21-9-11-23(29-4)25(19-21)31-6;;/h8-11,18-19H,7,12-17H2,1-6H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCN(C)CCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC navn N,N'-bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N,N'-dimethylpropane-1,3-diamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 503.5021
Formel vægt 502.2365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.