Få mere at vide
N1,N2-Bis(5-chloro-2-pyridinyl) Ethanediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N2-Bis(5-chloro-2-pyridinyl) Ethanediamide |
| CAS | 349125-14-0 |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl2 N4 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N1,N2-Bis(5-Chloropyridin-2-Yl)Oxalamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2N4O2/c13-7-1-3-9(15-5-7)17-11(19)12(20)18-10-4-2-8(14)6-16-10/h1-6H,(H,15,17,19)(H,16,18,20) |
| SMIL | Clc1ccc(NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)nc1 |
| IUPAC navn | N,N'-bis(5-chloropyridin-2-yl)oxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.123 |
| Formel vægt | 310.002 |