Få mere at vide
N1,N12-Diacetylspermine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N12-Diacetylspermine Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30N4O2.2ClH/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20;;/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20);2*1H |
| Formel vægt | 358.1902 |
| Procent renhed | >95% |