Få mere at vide
Tocris Bioscience™ N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride
Beskrivelse
Highly potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase, able to increase enzyme activity 200-1000 fold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1, N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 390.27 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.259 |