missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18005462
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005462 10 mg
18074682 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005462 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0468/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Spermine and spermidine acetyltransferase potentiator

Highly potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase, able to increase enzyme activity 200-1000 fold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 156886-85-0
Molekylær formel C13H36Cl4N4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N1, N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 390.27
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 390.259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.