Få mere at vide
N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1,N1-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| CAS | 7475-05-0 |
| Molekylær formel | C12H15ClN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1,4-naphthalenediamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-14(2)12-8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-8H,13H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)c1ccc(N)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-N,4-N-dimethylnaphthalene-1,4-diamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.71 |
| Formel vægt | 222.0924 |