Få mere at vide
N1-Methyltriclabendazole, Mikromol™
Beskrivelse
N1-Methyltriclabendazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-Methyltriclabendazole |
| CAS | 145770-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N1-Methyltriclabendazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl3 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, N1-Methyltriclabendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl3N2OS/c1-20-11-7-13(9(17)6-10(11)19-15(20)22-2)21-12-5-3-4-8(16)14(12)18/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2n1C |
| IUPAC navn | 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-methylsulfanylbenzimidazole |
| Vis mere |