Få mere at vide
N1-Methyltriclabendazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30052706
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052706 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0313.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N1-Methyltriclabendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-Methyltriclabendazole
CAS 145770-88-3
Analyt- eller komponentnavne N1-Methyltriclabendazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H11 Cl3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, N1-Methyltriclabendazole
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl3N2OS/c1-20-11-7-13(9(17)6-10(11)19-15(20)22-2)21-12-5-3-4-8(16)14(12)18/h3-7H,1-2H3
SMIL CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2n1C
IUPAC navn 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-methylsulfanylbenzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 373.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 371.9658 g/mol