Få mere at vide
N1-Methylguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-Methylguanosine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-15-9(20)5-8(14-11(15)12)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 297.1073 |