Få mere at vide
N1-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486862
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10486862 10 g 10g
10079441 1 g 1g
10016394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10486862 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00405EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 41419-59-4
Molekylær formel C8H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 191.153
MDL nummer MFCD00052332
InChI nøgle MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
PubChem CID 737351
IUPAC navn N-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4NHCH3
Mængde 10 g
Formel vægt 191.15
Procent renhed 95%