Få mere at vide
N1-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Lineær formel | CF3OC6H4NHCH3 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 191.15 |
| Procent renhed | 95% |