Få mere at vide
N1-methyl-3-chloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604215
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604215 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10604215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00250EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-methyl-3-chloroaniline
CAS 7006-52-2
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H8ClN
Lineær formel ClC6H4NHCH3
MDL nummer MFCD00052014
Mængde 10 g
Synonym n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
InChI nøgle WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 3-chlor-N-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 141.60
PubChem CID 138900
Formel vægt 141.6
Procent renhed 95%