missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N1-Losartanyl-losartan (Losartan Impurity) Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30135078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135078 25 mg -
30008925 2.5 mg 2.5mg
30003832 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47063025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 212316-86-4
Molekylær formel C44 H43 Cl2 N12 O . K
Molekylvægt (g/mol) 865.9
Synonym 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol potassium salt, Losartan Potassium Imp L (EP) as Potassium Salt
IUPAC navn potassium;[2-butyl-3-[[4-[2-[1-[[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl]tetrazol-5-yl]phenyl]phenyl]methyl]-5-chloroimidazol-4-yl]methanol
SMIL [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[n-]8

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol, potassium salt
Analyt- eller komponentnavne 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol, potassium salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C44H43Cl2N12O.K/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-52-53-50-43)27-58-44(51-54-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2;/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3;/q-1;+1
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 25 mg
Formel vægt 864.2697
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.