Få mere at vide
N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 1892-57-5 |
| Molekylær formel | C8H17N3 |
| MDL nummer | MFCD00044916 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | CN(C)CCCN=C=NCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.24 |
| Procent renhed | 98% |