Få mere at vide
N1-ethyl-4-(trifluormethoxy)anilin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 175278-20-3 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C9H10F3NO |
| Lineær formel | CF3OC6H4NHCH2CH3 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 205.18 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Teknisk |