Få mere at vide
N1-Acetylsulfamethoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxazole-N1-acetyl |
| CAS | 18607-98-2 |
| Molekylær formel | C12 H13 N3 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-N-sulfanilyl- (6CI,8CI), Sulfanilamide, N1-acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)- (7CI), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide, Acetylsulfisomezole, N1-Acetylsulfamethoxazole, Ro 5-2928, Sulfamethoxazole-N1-acetyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)N(c1cc(C)on1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | N-(4-aminophenyl)sulfonyl-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.314 |
| Formel vægt | 295.063 |