missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N1-Acetylspermine Trihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-Acetylspermine Trihydrochloride |
| CAS | 77928-70-2 |
| Molekylær formel | C12H31Cl3N4O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H |
| SMIL | NCCCNCCCCNCCCNC(C)=O.Cl.Cl.Cl |
| IUPAC navn | N-(3-((4-((3-aminopropyl)amino)butyl)amino)propyl)acetamide trihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.76 |
| Formel vægt | 352.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?