missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N1-Acetylspermidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-Acetylspermidine dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H |
| Formel vægt | 259.1218 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?