Få mere at vide
N1-(5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590922
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590922 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10590922 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB00998EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
CAS 88611-67-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H13NO2
MDL nummer MFCD00099461
Mængde 10 g
Synonym n-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, n1-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, 6-acetamido-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, n-5-oxo-7,8-dihydro-6h-naphthalen-2-yl acetamide, acetamide,n-5,6,7,8-tetrahydro-5-oxo-2-naphthalenyl, acmc-20lbzu, 6-acetamido-tetralone, pubchem17583, 6-acetamido-1-tetralone, maybridge1_005781
InChI nøgle WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
IUPAC navn N-(5-oxo-7,8-dihydro-6H-naphthalen-2-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 203.241
PubChem CID 2780190
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%