Få mere at vide
N1-[4-(trifluormethoxy)phenyl]-2-chloracetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730314
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10730314 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10672195 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09078EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 161290-85-3
Molekylær formel C9H7ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 253.61
MDL nummer MFCD00219796
InChI nøgle MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
PubChem CID 601031
IUPAC navn 2-chlor-N-[4-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 253.61
Procent renhed 97%