Få mere at vide
N1-(4-pyridyl)benzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10065492
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10065492 10 g 10g
10396714 25 g 25g
11326246 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB04027EA
Kemiske identifikatorer
CAS 5221-44-3
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.225
MDL nummer MFCD00160355
InChI nøgle PNWVOLKZHJEWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pyridin-4-yl benzamide, 4-benzamidopyridine, n1-4-pyridyl benzamide, n-4-pyridylbenzamide, 4-benzoylaminopyridine, pyridine, 4-benzamido, n-4-pyridyl benzamide, benzamide, n-4-pyridinyl-9ci, n-benzoyl-4-aminopyridine, phenyl-n-4-pyridyl carboxamide
PubChem CID 78893
IUPAC navn N-pyridin-4-ylbenzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(4-Pyridyl)benzamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 198.22
Procent renhed 97%