Få mere at vide
N1-[4-brom-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120852
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10120852 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10120852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00670DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS 175278-18-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H7BrF3NO2
MDL nummer MFCD00203979
Mængde 1 g
Synonym n-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-bromo-2-trifluoromethoxy acetanilide, 4'-bromo-2'-trifluoromethoxy acetanilide, 1-acetamido-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, n1-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, maybridge1_000061, acmc-209e9r, 4-bromo-2-trifluoromethyl acetanilide
InChI nøgle SHHWWZMWTUTJPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-brom-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 298.06
PubChem CID 2736416
Formel vægt 298.06
Procent renhed 97%