Få mere at vide
N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide |
| CAS | 14423-79-1 |
| Molekylær formel | C10H9ClN4O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-(3-chloropyrazinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(3-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-10(14-6-5-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15) |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccnc2Cl |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(3-chloropyrazin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.72 |
| Formel vægt | 284.0135 |