missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide, TRC

Artikelnummer. 30354392
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354392 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3804601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide
CAS 14423-79-1
Molekylær formel C10H9ClN4O2S
Mængde 1 g
Synonym 4-Amino-N-(3-chloropyrazinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(3-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-10(14-6-5-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccnc2Cl
IUPAC navn 4-amino-N-(3-chloropyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 284.72
Formel vægt 284.0135
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.