missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N1-2-Pyridinylethanediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-2-Pyridinylethanediamide |
| CAS | 52781-00-7 |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethanediamide','2-pyridinyl- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)7(12)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,(H2,8,11)(H,9,10,12) |
| SMIL | NC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC navn | N'-pyridin-2-yloxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.149 |
| Formel vægt | 165.054 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?