missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N1-2-Pyridinylethanediamide, TRC

Artikelnummer. 30418216
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418216 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP63892025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N1-2-Pyridinylethanediamide
CAS 52781-00-7
Molekylær formel C7 H7 N3 O2
Mængde 25 mg
Synonym Ethanediamide','2-pyridinyl- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)7(12)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,(H2,8,11)(H,9,10,12)
SMIL NC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
IUPAC navn N'-pyridin-2-yloxamide
Molekylvægt (g/mol) 165.149
Formel vægt 165.054
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.