Få mere at vide
N1-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-nitro-1,2-benzenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-nitro-1,2-benzenediamine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-3-15(4-2)8-7-14-12-6-5-10(16(17)18)9-11(12)13/h5-6,9,14H,3-4,7-8,13H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 252.1586 |