Få mere at vide
N1-(2-chlorphenyl)-2-bromacetamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191032
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10191032 1 g 1g
10101042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05477DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5439-11-2
Molekylær formel C8H7BrClNO
Molekylvægt (g/mol) 248.50
MDL nummer MFCD00173815
InChI nøgle WIOJXHICOOQVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-n-2-chlorophenyl acetamide, n1-2-chlorophenyl-2-bromoacetamide, n-bromoacetyl-2'-chloroacetaniline, wiojxhicooqvab-uhfffaoysa-n, 2-bromo-n-2-chloro-phenyl-acetamide, acetamide, 2-bromo-n-2-chlorophenyl
PubChem CID 225525
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(2-chlorophenyl)-2-bromoacetamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel ClC6H4NHC(O)CH2Br
Mængde 1 g
Formel vægt 248.51
Procent renhed 95%