Få mere at vide
N1-(2-Aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-(2-Aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide |
| CAS | 35266-48-9 |
| Molekylær formel | C10H15N3O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O/c1-13(2)7-10(14)12-9-6-4-3-5-8(9)11/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14) |
| SMIL | CN(C)CC(=O)Nc1ccccc1N |
| IUPAC navn | N-(2-aminophenyl)-2-(dimethylamino)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.25 |
| Formel vægt | 193.1215 |