Få mere at vide
N1-(2-Aminoethyl)-N1-Methylethane-1,2-Diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-(2-Aminoethyl)-N1-Methylethane-1,2-Diamine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H15N3/c1-8(4-2-6)5-3-7/h2-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 117.1266 |