Få mere at vide
N1-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N6-(2-phenylethyl)-hexanediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N6-(2-phenylethyl)-hexanediamide |
| CAS | 1357466-55-7 |
| Molekylær formel | C36H40N2O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H40N2O4/c39-35(37-24-22-29-12-4-1-5-13-29)18-10-11-19-36(40)38-25-23-30-20-21-33(41-27-31-14-6-2-7-15-31)34(26-30)42-28-32-16-8-3-9-17-32/h1-9,12-17,20-21,26H,10-11,18-19,22-25,27-28H2,(H,37,39)(H,38,40) |
| SMIL | O=C(CCCCC(=O)NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)NCCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | N'-[2-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-(2-phenylethyl)hexanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.71 |
| Formel vægt | 564.2988 |