Få mere at vide
[N(Z)]-N-(3,5-Dimethyl-2(3H)-thiazolylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, TRC
Artikelnummer. 30380344
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380344 10 mg
30379294 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30380344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47947510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1262333-25-4
Molekylær formel C15 H15 N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 365.427
Synonym N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. C (EP), (Z)-N'-Methylmeloxicam, (Z)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
IUPAC navn (NZ)-N-(3,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMIL CN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3/b16-15-
Formel vægt 365.05