Få mere at vide
N-Z-Ethylendiamin hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11341002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11341002 1 g Glasflaske 1g
11915501 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439810010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 18807-71-1 | C10H15ClN2O2 | 230,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18807-71-1
Molekylær formel C10H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 230.69
MDL nummer MFCD00270150
InChI nøgle QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
PubChem CID 12715871
IUPAC navn benzyl-N-(2-aminoethyl)carbamat-hydrochlorid
SMIL Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 230.69
Procent renhed 95%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.