Få mere at vide
N-Z-Ethanolamine, 98%
Artikelnummer. 10666630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666630 5 g Glasflaske 5g
10545480 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433950050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77987-49-6 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77987-49-6
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00191060
InChI nøgle SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl n-2-hydroxyethyl carbamate, z-glycinol, benzyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-z-ethanolamine, 2-cbz-amino-1-ethanol, benzyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-z-amino ethanol, n-2-hydroxyethyl phenylmethoxy carboxamide, n-2-hydroxyethyl carbamic acid benzyl ester
PubChem CID 280458
IUPAC navn benzyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
SMIL OCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Z-Ethanolamine
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Kogepunkt 170°C (0.5 Torr)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Z-Ethanolamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.